Learn More
BTX™ ECM™ 630 Hochdurchsatzelektroporationssystem, 96 Wells mit HT-100
BTX ECM™ 630 Exponential Deacy Wave Electroporator eignet sich ideal für die effiziente Transformation von Bakterien, Hefen und anderen Mikroorganismen
Marke: BTX™ 450654
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Merkmale:
- Breite und genaue Einstellungen für Spannung, Kapazität und internen Widerstand
- Voreingestellte Protokolle für gängige Bakterien-, Hefe- und Mikroorganismustypen
- Unbegrenzte Möglichkeit zum Hinzufügen und Ändern benutzerdefinierter Protokolle
- Datenprotokolle der abgegebenen Impulse und der Probenresistenz für QK und Fehlersuche
- Einfach zu bedienende 7 Zoll große Touchscreen-Benutzeroberfläche
- Mehrfach exponentielle Zerfallsimpuls-Funktionen
- Erhältlich als System mit hohem Durchsatz für bis zu 96 Proben auf einmal
Certifications
CE-Kennzeichnung, ETL-Kennzeichnung (UL, CSA), CB-Schema, EU RoHS, WEEE
Serviceleistungen
2 Jahr
Spezifikation
Transformation von Bakterien, Hefe, Mikroorganismen; Transfektion einiger Säugetierzellarten | |
50/60 Hz | |
Elektroporator | |
Von 505 bis 3000 V (in 5 V-Schritten) | |
ECM 630 Hochdurchsatzelektroporationssystem, 96 Wells mit HT-100 | |
CE-Kennzeichnung, ETL-Kennzeichnung (UL, CSA), CB-Schema, EU RoHS, WEEE | |
33 cm | |
21,6 cm | |
2 Jahre Garantie | |
1 bis 2 Impulse/Probe | |
4 bis 40 °C | |
35 W (Leerlauf), 350 W (pulsierend) | |
7,3 kg | |
28,6 cm | |
Unsteril | |
25 bis 3275 μF (in 25 μF-Schritten) | |
< 7 Sekunden (LV), < 4 s (HV) | |
Exponentielle Abklingkurve |
Küvetten-Sicherheitshaube, Küvetten-Sicherheitsständer, HT-100 Elektroporationsplatten-Handler mit hohem Durchsatz, HT-200 Automatischer Elektroporationsplatten-Handler | |
BTX-Elektroporation | |
5 bis 3000 V | |
Von 5 bis 500 V (in 1 V-Schritten) | |
Farb-Touchscreen | |
13 in. | |
8,5 in. | |
Generator, 96-Well-Platten mit Versiegelungen, Handling-Vorrichtung und Adapter | |
40 bis 104 °F | |
Exponentielle Abklingkurven-Zeitkonstante 0,5 bis 133,875 ms | |
Max. 80 % bei Betrieb bei 25 °C | |
16 lb. | |
11,25 in. | |
100 bis 240 V AC | |
10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF | |
Bananenkabel | |
Touchscreen-Display, Fußschalter | |
Ja |
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht für diagnostische, präklinische oder klinische Verfahren geeignet.