Learn More
BTX™ ECM™ 2001 Adaptersatz, Micrograbber auf Bananensteckerkabel
Zur Verwendung mit ECM™ 2001
Marke: BTX™ 450087
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zum Anschließen an Elektroporationsgeneratoren.
Spezifikation
Erforderlich, um die flache Elektrode an den Elektroporationsgenerator anzuschließen | |
Adapterset | |
LCD | |
3,1 m | |
Unsteril | |
Digitaler Anwender |
Micrograbber Adapter, rot und schwarz, für Bananensteckerkabel 45-0217 und 45-0083 | |
ECM 2001 Adaptersatz, Micrograbber auf Bananensteckerkabel | |
10 ft. | |
Je 1 | |
Bananenstecker auf Bananenstecker | |
AC-Sinuswelle, DC-Rechteckwelle |