Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 1250 μl verlängerte Pipettenspitzen mit UltraFine™ Spitze
GREENER_CHOICE
Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
Marke:  Labcon 1045-960-006-9
45.00 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16613922
  • 64.55 CHF / 576 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Pipettenspitze
  • Eclipse™ FlexTop™ längere Ausführung
  • Passend für gängige 1000 μl- und 1250 μl-Pipetten
  • Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
  • ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Autoklavierbar
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
1250 μl
Unsteril
Autoklavierbar
88,9 mm
Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen)
UltraFine Spitze, Flextop
96 Spitzen/Rack
Universelle Passform
Eclipse™ FlexTop™
Ungefiltert
klar
3,50 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
Liquid Handling
96 Spitzen/Rack, 6 Racks/Packung, 8 Packungen/Karton
Ja
Nein
Polypropylenharz