Learn More
Labcon Eclipse™ 10 μL Extra Long Graduated Pipette Tips with UltraFine™ Point
GREENER_CHOICE
Passend für die beliebten 10 μl-Pipetten
18.72 CHF - 80.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) 10 μl
Gefiltert Ungefiltert
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 1,87 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Verpackung Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verpackung Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
16623902
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Labcon
1037-800-000-9
1000 Spitzen/Beutel; 10 Beutel/Karton Unsteril
18.72 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16633902
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Labcon
1037-960-006-9
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 10 Packungen/Karton Unsteril
72.95 CHF
960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16643902
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Labcon
1037-965-006-9
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 10 Packungen/Karton Steril
80.00 CHF
960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Pipette Tip
  • Eclipse™ Extra Long
  • Graduated at 2 μL and 10 μL
  • With UltraFine™ point
  • Fits Popular 10 μL Pipettors
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Spezifikation
Spezifikation
10 μl
klar
1,87 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
Liquid Handling
Ja
Ja
Ungefiltert
Autoklavierbar
47,6 mm
Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen)
UltraFine Spitze
Universelle Passform
Eclipse™