Learn More
ECL Plex Goat anti-Mouse IgG-Cy™ 3 Secondary Antibody, Cytiva
Marke: Life Science products Cytiva PA43009
306.76 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21890" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Western Blotting
Spezifikation
IgG | |
Cyanine3 | |
150 μg | |
Purified |
Monoclonal | |
Goat | |
Secondary | |
IgG |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.