Learn More
Torrey Pines EchoTherm EchoTherm Heizplatte, 33 bis 400 °C, Aluminium
Form: Quadratisch; Größe: 8 x 8 Zoll; Max. Probenlast: 50 lb.
Marke:  Torrey Pines EchoTherm 51808-15
1795.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11770379
  • 1890.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • PID digital control for precise plate and probe temperatures.
  • Timer allows hands-free operation Set temperature ramp rate from 1°C/hr. to 400°C/hr.
  • Platinum RTD sensor provides precise and accurate measurements over entire temperature range.
  • Memory stored temperature calibration can be reset using the probe calibration kit (sold separately below).
  • Set timer with auto-off for exact timed heating of your sample.
  • All models have an epoxy-coated cast aluminum chassis and a splash-resistant keyboard cover.
  • Indicator lights let you know if top plate is hot or unit has reached overtemperature status.
  • Aluminum top plates are ideal for general-purpose applications and can reach maximum temperature in under 10 minutes.
Spezifikation
Spezifikation
40 x 23.2 x 12.7 cm
22,7 kg
230 V
Aluminium
PID
33°C bis 400°C
5 in.
9 Zoll
40 cm
740 W
230 V Wechselstrom, 5 A, 740 W, 50/60 Hz
3-adriges geerdetes 6 Fuß-AC-Netzkabel und Sicherungshalter
Heizplatte
Quadratisch
1 Year
91.4°F to 752°F
8 x8 Zoll.
400 mm
15,75 in.
12,7 cm
23,2 cm
5 A
50/60 Hz