Learn More
Trajan™ EC Science Silikon-Septen
EC GC-Septen sind für eine lange Lebensdauer und eine geringe Adhäsion an den Injektionsanschlüssen ausgelegt
Marke:  Trajan™ 041903
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12915731
  • 60.90 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vereint eine lange Einspritzdauer, geringes Bluten und geringe Adhäsion am Injektionsanschluss
  • Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
  • Kein Bluten oder Kontamination in das GC-System
  • Maximale Betriebstemperatur von 350 °C (300 °C für die Größe 17  mm)
Spezifikation
Spezifikation
EC-Septum mit langer Lebensdauer
17 mm
Hochtemperatur-Silikon
Ja
300 °C
24/Pckg.