Learn More
Trajan™ EC Science Silikon-Septen
EC GC-Septen sind für eine lange Lebensdauer und eine geringe Adhäsion an den Injektionsanschlüssen ausgelegt
Marke:  Trajan™ 041845
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10442381
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Vereint eine lange Einspritzdauer, geringes Bluten und geringe Adhäsion am Injektionsanschluss
  • Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
  • Kein Bluten oder Kontamination in das GC-System
  • Maximale Betriebstemperatur von 350 °C (300 °C für die Größe 17  mm)
Spezifikation
Spezifikation
EC-Septum mit langer Lebensdauer
350 °C
50/Pckg.
10 mm
Silikon für hohe Temperaturen