Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin eFluor™ 506 Konjugat
Ein Streptavidin-Fluorochrom-Konjugat für indirekte Färbeprotokolle zum Nachweis biotinylierter primärer Antikörper in der Durchflusszytometrie
Marke: Invitrogen™ 69-4317-82
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- eBioscience Streptavidin eFluor 506 ist ein Streptavidin-Fluorochrom-Konjugat für indirekte Färbeprotokolle zum Nachweis biotinylierter primärer Antikörper in der Durchflusszytometrie. Organische eFluor-Farbstoffe sind herkömmliche Fluoreszenzfarbstoffe zur Verwendung in mehreren Anwendungen, einschließlich mehrfarbiger Durchflusszytometrie und Immunfluoreszenzmikroskopie.
- Um die Auswahl von Fluorophoren zu erleichtern, sind alle organischen eFluor Farbstoffe nach ihrer Emissionswellenlänge benannt. Zudem sind sie vollständig kompatibel mit den meisten konventionellen Farbstoffen, fluoreszierenden Molekülen, eBioscience Puffern und Fixiermitteln, Viabilitätsfarbstoffen und Reagenzien.
- Der organische eFluor 506 Farbstoff ist ein mit violettem Laser anregbares Fluorophor mit einem Emissionsmaximum von 506 nm. Dieser Farbstoff ist für die Durchflusszytometrie optimiert und bietet in Kombination mit allen fünf Super Bright Farbstoff-Antikörperkonjugaten sechs Nachweiskanäle für violettes Laserlicht.
- Wir empfehlen den Einsatz eines 510/20-Bandpassfilters o.ä. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät dieses Fluorochrom erkennen kann.
- Das Streptavidin eFluor 506 Konjugat wurde mittels Durchflusszytometrie auf den Nachweis von biotinylierten primären Antikörpern getestet. Es können ≤ 0,125 μg pro Test verwendet werden. Ein Test ist definiert als die Menge (μg) des Streptavidin-Fluorochrom-Konjugats, das eine Zellprobe mit einem Endvolumen von 100 μl färbt.
- Die Zellzahl sollte empirisch ermittelt werden, kann aber von 105 bis 108 Zellen/Test reichen. Für eine optimale Leistung im Ziel-Assay wird eine sorgfältige Streptavidintitration empfohlen.
Spezifikation
0,2 mg/ml | |
100μ g | |
Nasseis | |
eBioscience™ | |
eFluor 506 |
eFluor 506 | |
Bei 2–8 °C lagern. | |
Flüssig | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |