Learn More
Thermo Scientific™ Easy-Spray™ Nano- und Kapillar-Emitter
Stimmen Sie Thermo Scientific™ EASY-Spray™ Massenspektrometern mit Quelle einfacher durch Thermo Scientific™ EASY-Spray™ Transferleitungen ab.
Marke: Thermo Scientific™ ES791A
Beschreibung
Schließen Sie Ihre Nano- oder Kapillarsäule mit den Thermo Scientific™ EASY-Spray™ Nano- und Kapillar-Emittern einfacher an Ihre Thermo Scientific™ Massenspektrometer (MS) an. Die Nano- und Kapillar-Emitter fungieren als säulenunabhängige Zerstäuber und ermöglichen die Einführung eines geringen Durchflusses aus Nano- und Kapillarsäulen ohne lästige Handhabung herkömmlicher Zerstäubernadeln. Es gibt zwei Varianten von Emittern: mit und ohne integrierte Transferleitungen. Diese Zerstäuber sind ideal für die Trennung von Proteinen und Peptiden mit Nano- und Kapillar-HPLC.
Zur empfindlichen Trennung von Proteinen und Peptiden mit Nano- und Kapillar-HPLC
Diese Emitter bieten eine einfache Verbindung zu Thermo Scientific™ MAbPac™ und Accucore™ Nano- und Kapillarsäulen zur verbesserten Trennung und MS-Detektion von Proteinen, Peptiden und monoklonalen Antikörpern (mAbs).
Spezifikation
EASY-Spray Emitter | |
Transferleitung: 20 µm Innendurchmesser x 50 cm Länge | |
Easy Spray | |
Emitter |
0,02 mm | |
500 mm | |
Ungepackt | |
EASY-Spray Nanoemitter, mit Transferleitung |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.