Learn More
Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC-Säulen
Robuste HPLC-Säulen mit Kapillarfluss für die Trennung von empfindlichen Proteinen, Peptiden und mAbs mit einem eigenständigen oder integrierten, anwenderfreundlichen Design.
Marke:  Thermo Scientific™ ES806A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15949007
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Stellen Sie mithilfe der Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC-Säulen einen robusten Nano- und Kapillarfluss in Ihr LC-MS sicher. Die Ausführung mit Säule/Emitter verhindert Totvolumen und ist temperaturgesteuert für höchstmögliche Zuverlässigkeit sowie Leistungsfähigkeit. Diese Säulen wurden rigoros getestet, um maximale Qualität zu gewährleisten. Sie bieten maximale Einfachheit und Anwenderfreundlichkeit. Die HPLC-Säulen mit Kapillarfluss bieten eine empfindliche Trennung von Proteinen, Peptiden und monoklonalen Antikörpern (mAb). Proteomik-Forscher profitieren mehr denn je: von mehr Durchsatz, mehr Empfindlichkeit, mehr Trennleistung und mehr Anwenderfreundlichkeit.
Das einzigartige EASY-Spray-Design bietet kompromisslose Leistung und Anwenderfreundlichkeit in Nano- und kapillaren LC-MS-Proteomikanwendungen. Zu den Funktionen gehören:
  • Präzisionspositionierter Glas-Emitter
  • Integrierte Präzisionsverbindung
  • Integrierte Temperaturregelung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analytische Säule, EASY-Spray
150 mm
2 μm
100 Å
60 °C
C18
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Umkehrphase
Umkehrphase
150 μm
14500 psi (1000 bar)
2 bis 8
450 m²/g
L1
Easy Spray
15 %
Ja
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.