Learn More
Thermo Scientific™ Verbindungskits für EASY-Column™ HPLC-Kapillarsäulen
Diese Verbindungsstücke, T-Verbinder und Manschetten sind für die Thermo Scientific™ EASY-Column™ HPLC-Kapillarsäulen konzipiert.
Marke:  Thermo Scientific™ SC601
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11571174
  • 275.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Verbindungsstückkits, Manschetten und T-Verbinder sind für die Thermo Scientific™ EASY-Column™ Kapillarsäulen konzipiert. EASY-Column Säulen optimieren die LC und LC/MS im Nanobereich. Die totvolumenfreien Verbindungsstücke sind für Konfigurationen mit einer oder zwei Säulen erhältlich und sorgen für ein anwenderfreundliches, einfaches und reproduzierbares Einrichten für Online-LC/MS-Verfahren. Jede Säule erreicht bei jedem LC-System in Nanobereich hervorragende chromatographische Leistungswerte. Bei Flussraten von nl/min gegenüber ml/min bietet die EASY-Column Säule eine höhere Empfindlichkeit bei besserem Signal-Rausch-Verhältnis im Vergleich zur herkömmlichen Elektrospray-Methode.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,79 mm
120 Å
Ja
LC-MS
EASY-Column
A/B-Mischen und Belüftung; für Zwei-Säulen-Konfiguration
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.