Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Plus Electrophoresis Systems with 1-year Standard Warranty
E-Gel Power Snap Plus is an integrated high-throughput E-Gel™ Agarose Electrophoresis System that offers fast, convenient, and streamlined nucleic acid electrophoresis analysis solution.
Marke:  Invitrogen™ G9331
3975.00 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17742069
  • 5300.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
The all-in-one Invitrogen E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis System is designed for fast and convenient high-throughput E-Gel agarose gel electrophoresis, from DNA sample loading to gel imaging. With dry precast E-Gel agarose gel technology, you can run DNA samples in as little as 10 minutes and observe sample separation in real time. It is the only benchtop system that seamlessly integrates high-throughput DNA sample separation and gel imaging into one workflow.
Merkmale des E-Gel Power Snap Plus Elektrophoresesystems:
• Optimale Elektrophorese und Bilderfassung mit einem einzigen Komplettsystem
• Kompatibel mit 11- bis 96-Well E-Gel-Agarose-Gelen
• Anzeigen und Erfassen von DNA-Proben in Echtzeit
• Zugriff auf Ihre Bilder von überall mit dem integrierten Thermo Fisher Connect und dank Netzwerkkompatibilität
Klein, schnell, und leistungsstark
Das E-Gel Power Snap Plus Elektrophorese-Komplettsystem bietet alles, was Sie für die DNA-Gelelektrophorese und Gelvisualisierung benötigen, in einem kleinen, leichten Tischsystem. Das System besteht aus einer Elektrophorese-Spannungsversorgung, einem Blaulicht-Transilluminator, einem Gelb-Filter und einem Adapter für 11- bis 22-Well E-Gel-Agarose-Gele. Dies ermöglicht die Geltrennung und die Echtzeit-Probenrückverfolgung bei E-Gel Agarose-Gelen, die mit SYBR Safe oder SYBR Gold II DNA-Färbung vorgefärbt wurden. Das Gerät wird mit vorprogrammierten Protokollen für alle kompatiblen E-Gel Agarose-Geltypen geliefert.
Sofortige Erfassung und nahtlose Integration
Erfassen Sie mit der mitgelieferten, anwenderfreundlichen E-Gel Power Snap Plus Kamera hochauflösende E-Gel Agarosegel-Bilder. Die Kamera ist direkt am E-Gel Power Snap Elektrophoresegerät angedockt und erfordert keine externe Stromversorgung und keine Verbindung zu einem Computer. Die E-Gel Power Snap Plus Kamera ist zudem mit dem im Lieferumfang enthaltenen WiFi-Dongle kompatibel und verfügt über einen Ethernet-Anschluss, sodass Sie die Daten Ihrer Experimente in die Cloud oder auf interne Server exportieren können. Das gibt maximalen Komfort.
Unübertroffener Komfort von trockenen E-Gel-Agarose-Fertiggelen
Führen Sie DNA-Proben in nur 10 Minuten mit trockenen, vorgefärbten E-Gel-Agarose-Gelen aus. Das Verfahren mit den trockenen E-Gel Agarose-Fertiggelen bietet Geschwindigkeit und Komfort, indem es jegliche Gel-Vorbereitung oder -Färbung überflüssig macht. E-Gel Agarose-Gele sind in zahlreichen Gel-Dichten und mit zwei verschiedenen DNA-Färbungen erhältlich. Die E-Gel Power Snap Plus Elektrophoreseapparatur ist mit den Gelen E-Gel 48 für hohen Durchsatz und E-Gel 96 mit SYBR Safe* kompatibel. Ein im Lieferumfang enthaltener Adapter erweitert die Kompatibilität auf E-Gel-Fertig-Agarosegele für niedrigen Durchsatz, einschließlich der Gele E-Gel EX, E-Gel SYBR Safe, E-Gel CloneWell II und E-Gel SizeSelect II Gele*.
Sicherere Arbeitsabläufe
Das vom Transilluminator der E-Gel Power Snap Plus Elektrophoreseapparatur emittierte blaue Licht sorgt für maximale Sicherheit für den Anwender und für die Proben. Eine Kombination aus blauem Licht und Gelb-Filter ermöglicht zudem eine Betrachtung der Migration Ihrer Proben in Echtzeit. Das E-Gel Power Snap Plus System ist die perfekte Wahl für routinemäßige PCR-Fragmentanalysen, Genotypisierung und andere Anwendungen, die einen hohen Durchsatz erfordern. Die Kompatibilität mit E-Gel CloneWell II Gelen macht das System zudem zu einer hervorragenden Wahl für einen sichereren Klonierungsablauf mit höherer Effizienz.
Anwenderfreundlich
Die integrierte Software der E-Gel Power Snap Kamera (separat erhältlich als Best.-Nr. G9201), Touchscreen und installierte Software stellen eine intuitive Nutzeroberfläche für die schnelle Aufnahme und Bearbeitung von Gelbildern bereit. Das Gerät bietet auch eine integrierte E-Gel 96-Dekonvolution in mehrere lesbare Formate. Um Ihren Arbeitsablauf weiter zu optimieren, können Sie Bilder im internen Speicher des Power Snap Plus-Systems, auf unserer cloudbasierten Thermo Fisher Connect Plattform oder auf einem lokalen Netzlaufwerk speichern.
*Das E-Gel Power Snap Elektrophoresesystem unterstützt auch mit Ethidiumbromid gefärbte Kassetten mit E-Gel Agarosegelen für hohe und niedrige Durchsätze. Die mit Ethidiumbromid gefärbten Gele eignen sich nicht für die Bilderfassung mit der E-Gel Power Snap Kamera und für die Betrachtung in Echtzeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
E-Gel™ Power Snap Elektrophoresesystem Starter-Kit, 48 Wells,  1 %
Nukleinsäure-Analysen
8–40 min.
Elektrophoresegerät mit integrierter Kamera, E-Gel 48 1 % mit SYBR Safe, WiFi-Dongle
Fluoreszenz, blaues Licht
E-Gel Agarosegele mit SYBR Farbstoffen
Horizontales Gelelektrophoresesystem
1 Jahr Standardgarantie inbegriffen