Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektrophoresesystem Starter-Kit, SYBR Safe 2%
Bietet alles, was Sie für einen schnellen Start der Nutzung von vorgegossenen 2% E-Gel-Agarose-Gelen mit SYBR Safe am System für einen optimierten Arbeitsablauf bei der Gelelektrophorese und der Gelbildgebung benötigen.
Marke:  Invitrogen™ G8322ST
Artikelnummer. 17856531
  • 3660.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bietet alles, was Sie für einen schnellen Start mit vorgefertigtem 2% E-Gel-Agarose-Gelen mit SYBR Safe für das System benötigen.
  • Für einen optimierten Arbeitsablauf bei der Gelelektrophorese und Gelbildgebung
Enthält
  • 10 E-Gel Agarosegele mit SYBR Safe, 2% (A42135)
  • E-Gel Power Snap Elektrophoreseapparatur (G8300)
  • E-Gel 50 bp DNA-Leiter mit E-Gel Probenladepuffer, 1 x (10488099)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 1 Elektrophoreseapparatur
• 1 Kameragerät
• 10 E-Gel Agarosegele mit SYBR Safe 2 %
• 1 Fläschchen E-Gel 50 bp DNA-Leiter
• 1 Netzteil
• 1 Brille
• 1 E-Gel Go! Adapter
Bei Raumtemperatur lagern.
1 kit
240 V Wechselspannung (Netzteil), 48 V Gleichspannung (Elektrophoreseapparatur)
Starter-Kit für Elektrophoresesystem
Raumtemperatur