Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektrophoresesystem Starter-Kit, EX DC 1 %
Das Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektrophoresesystem-Starter Kit, EX DC 1 %, bietet alles, was Sie benötigen, um schnell mit der Verwendung von E-Gel™EX Double Comb 1%-igen Agarose-Fertiggelen auf dem System zu beginnen und so einen optimierten Arbeitsablauf bei der Gelelektrophorese und der Gelbildgebung zu erreichen.
Marke:  Invitrogen™ G8331ST
2680.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17105989
  • 3775.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Inhalt des Kits:
  • 10 E-Gel™ EX Agarose-Gele mit zwei Kämmen, 1 % (Kat.- (Katalognummer A42345)
  • E-Gel™ Power Snap Elektrophoresesystem (Kat.- Nr. G8300)
  • E-Gel™ 1-Kb Plus Express DNA-Leiter mit E-Gel™ Probenladepuffer (1x) (Kat.- Nr. 10488091)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• Zehn E-Gel EX Doppelkamm-Agarose-Gele, 1 % (Best.- Nr. A42345)
• E-Gel Power Snap Elektrophoresesystem (Best.- Nr. G8300)
• E-Gel 1-Kb Plus Express DNA-Leiter mit E-Gel Probenladepuffer (1x) (Best.- Nr.: 10488091)
Bei Raumtemperatur lagern.
E-Base
Starter-Kit für Elektrophoresesystem
1 kit