Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektrophoreseapparatur Starter-Kit, SYBR Safe 2%
Bietet alles, was Sie für einen schnellen Start mit vorgefertigtem 2% E-Gel-Agarose-Gelen mit SYBR Safe am Gerät benötigen.
Marke:  Invitrogen™ G8122ST
1366.04 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17750469
  • 1924.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bietet alles, was Sie für einen schnellen Start mit vorgefertigtem 2% E-Gel-Agarose-Gelen mit SYBR Safe am Gerät benötigen
Enthält
  • 10 E-Gel Agarosegele mit SYBR Safe, 2% (A42135)
  • E-Gel Power Snap Elektrophoreseapparatur (G8100)
  • E-Gel 50 bp DNA-Leiter mit E-Gel Probenladepuffer, 1 x (10488099)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 1 Elektrophoreseapparatur
• 10 E-Gel SYBR 2 % Gele
• 1 Fläschchen E-Gel 50 bp DNA-Leiter
• 1 Netzteil
• 1 Brille
• 1 E-Gel Go! Adapter
Bei Raumtemperatur lagern.
Starterkit für Elektrophoresegerät
Raumtemperatur
Mini
1 kit
240 V Wechselspannung (Netzteil), 48 V Gleichspannung (Elektrophoreseapparatur)