Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektrophoreseapparatur Starter-Kit, SYBR Safe 1 %
Bietet alles, was Sie für einen schnellen Start mit vorgefertigtem 1 % E-Gel-Agarose-Gelen mit SYBR Safe am Gerät benötigen.
Marke:  Invitrogen™ G8121ST
Artikelnummer. 17741478
  • 2015.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bietet alles, was Sie für einen schnellen Start mit vorgefertigtem 1 % E-Gel-Agarose-Gelen mit SYBR Safe am Gerät benötigen
Enthält
  • 10 E-Gel Agarosegele mit SYBR Safe, 1 % (A42100)
  • E-Gel Power Snap Elektrophoreseapparatur (G8100)
  • E-Gel 1 Kb Plus DNA-Leiter mit E-Gel Probenbeladungspuffer (1x) (10488090)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 1 Elektrophoreseapparatur
• 10 E-Gel SYBR Safe 1,2 % Gele
• 1 Fläschchen E-Gel 1 kb Plus DNA-Leiter
• 1 Netzteil
• 1 Brille
• 1 E-Gel Go! Adapter
Bei Raumtemperatur lagern.
Starterkit für Elektrophoresegerät
Raumtemperatur
E-Gel™
1 kit
240 V Wechselspannung (Netzteil), 48 V Gleichspannung (Elektrophoreseapparatur)