Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektrophoresegerät Starter-Kit, EX DC 2%
Das Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektrophoresegerät-Starterkit, EX DC 2 %, liefert alles, was Sie benötigen, um schnell mit vorgegossenen E-Gel™ EX 2 %-Agarose-Gelen mit zwei Kämmen auf dem Gerät zu beginnen.
Marke: Invitrogen™ G8132ST
1522.95 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Inhalt des Kits:
- 10 E-Gel™ EX Agarose-Gele mit zwei Kämmen, 2% (Kat.- Nr. A42346)
- E-Gel™ Power Snap Elektrophoresegerät (Kat.- G8100)
- E-Gel™ 50 bp-DNA-Leiter mit E-Gel™ Probenladepuffer (1x) (Kat.- Nr. 10488099)
Spezifikation
• Zehn E-Gel EX Doppelkamm-Agarose-Gele, 2% (Best.- Nr. A42346) • E-Gel Power Snap Elektrophoreseapparatur (Best.- Nr. G8100) • E-Gel 50 bp-DNA-Leiter mit E-Gel Probenladepuffer (1x) (Best.- Nr.: 10488099) Bei Raumtemperatur lagern. |
|
E-Base™, E-Gel™ Bildgebungssystem | |
Starter-Kit für Elektrophoresesystem | |
1 kit |