Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektrophoresegerät Starter-Kit, DC Safe 2%
Das Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektrophoresegerät-Starterkit, DC Safe 2 %, liefert alles, was Sie benötigen, um schnell mit vorgegossenen E-Gel™ Agarose-Gelen mit zwei Kämmen und SYBR Safe DNA-Gel-Farbstoff auf dem Gerät zu beginnen.
Marke: Invitrogen™
1522.95 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Inhalt des Kits:
- Zehn E-Gel™ Agarose-Gele mit zwei Kämmen und SYBR Safe DNA-Gel-Farbstoff, 2% (Kat.- Nr. A42348)
- E-Gel™ Power Snap Elektrophoresegerät (Kat.- G8100)
- E-Gel™ quantitativer DNA-Leiter für den niedrigen Bereich mit E-Gel™ Probenladepuffer (1x) (Kat.- Nr. 12373031)
Spezifikation
• Zehn E-Gel Doppelkamm-Agarose-Gele und SYBR Safe DNA-Gel-Farbstoff, 2% (Best.- Nr. A42348) • E-Gel Power Snap Elektrophoreseapparatur (Best.- Nr. G8100) • E-Gel quantitative DNA-Leiter für den niedrigen Bereich mit E-Gel Probenladepuffer (1x) (Best.- Nr.: 12373031) Bei Raumtemperatur lagern. |
|
E-Base™, E-Gel™ Bildgebungssystem | |
Starter-Kit für Elektrophoresesystem | |
1 kit |