Learn More
Dysprosiumstücke, destilliert, dendritisch, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331609
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dysprosiumstücke, 99,9 %, CAS-Nummer-7429-91-6, Atom, Pulver, Stücke, Folie, 3n, disprosio, Chips, 3n, Ion, Ingot, Ingot, 3n, Ingot reo, 100 g, (REO), CHEBI:33377, Silber, Transportgefahrenklasse:4.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ENTZÜNDBARER FESTSTOFF, ANORGANISCH, N.O.S., 231-073-9, Gefahr
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-91-6
Summenformel Dy
Molekulargewicht (g/mol) 162.50
MDL-Nummer MFCD00010982
InChI-Schlüssel KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC-Name Dysprosium
SMILES [Dy]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dysprosium pieces
Farbe Silber
Namenshinweis Distilled dendritic
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3178
Menge 25 g
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Form Stückchen