Learn More
Dysprosiumstücke, destilliert, dendritisch, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dysprosium pieces |
Farbe | Silber |
Namenshinweis | Distilled dendritic |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
UN-Nummer | UN3178 |
Menge | 5 g |
Reinheit (%) | 99.9% |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Stückchen |