Learn More
Dysprosium(III)-acetattetrahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dysprosium(III) acetate tetrahydrate |
Schmelzpunkt | 120°C (decomposition) |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 50 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Formelmasse | 411.68 (339.62 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99.99% |
Güte | Reacton™ |
Geruch | Geruchsneutral |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |