Learn More
Dysprosium(III)-acetattetrahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15280-55-4 | C6H17DyO10 | 411.69 g/mol
80.45 CHF - 262.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 15280-55-4 |
---|---|
Summenformel | C6H17DyO10 |
Molekulargewicht (g/mol) | 411.69 |
MDL-Nummer | MFCD00013033 |
InChI-Schlüssel | SIYZPSYZNCQFDV-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | dysprosium(3+) triacetate tetrahydrate |
SMILES | O.O.O.O.[Dy+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11312548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014595.14 |
25 g |
80.45 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11302548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014595.22 |
100 g |
262.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dysprosium Aceate has specialized uses in ceramics, glass, phosphors, lasers and Dysprosium Metal halide lamp. High purity of Dysprosium Aceate is used in electronics industry as an antireflection coating in photoelectric devices. Dysprosium is used in conjunction with vanadium and other elements, in making laser materials and commercial lighting. Dysprosium and its compounds are highly susceptible to magnetization, they are employed in various data-storage applications, such as in hard disks. It is also used in dosimeters for measuring ionizing radiation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
15280-55-4 | |
411.69 | |
SIYZPSYZNCQFDV-UHFFFAOYSA-K | |
O.O.O.O.[Dy+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
C6H17DyO10 | |
MFCD00013033 | |
dysprosium(3+) triacetate tetrahydrate |
Spezifikation
Dysprosium(III) acetate tetrahydrate | |
15280-55-4 | |
(REO) | |
MFCD00013033 | |
SIYZPSYZNCQFDV-UHFFFAOYSA-K | |
dysprosium(3+) triacetate tetrahydrate | |
411.68 (339.62 Anhydrous) | |
Reacton™ |
120°C (decomposition) | |
Kristalline Aggregate | |
C6H17DyO10 | |
Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids. | |
O.O.O.O.[Dy+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
411.69 | |
99.9% | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen