Learn More
JULABO DYNEO DD-1200FW Refrigerated/Heating Circulator, with Natural Refrigerants
Refrigerated circulators of the DYNEO series distinguish themselves with a great price-performance ratio. The instruments offer high heating/cooling capacities for short heat-up and cool-down times.
10705.00 CHF - 10855.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 5 bis 7,5 l |
---|---|
Kühlleistung | 1.24kW at 20°C |
Flussrate | 8 bis 27 l/min |
Pumpentyp | Tauchpumpe |
Temperaturbereich | -50 °C bis +200 °C |
Produktcode | Marke | Kommunikation | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kommunikation | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17927831
![]() |
JULABO
9021728.N1.A |
USB, Analog Interface, pt100 Sensor Connection |
10855.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17987811
![]() |
JULABO
9021728.N1.D |
USB, Digital Interface, pt100 Sensor Connection |
10705.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- The refrigerated circulators work precisely and reliably even at higher ambient temperatures up to +40°C.
- Either in basic research, in material testing or in technical systems, the DYNEO refrigerated circulators offer functional solutions for every requirement and budget.
- The optimized design of the bath tank and cooling coil makes the bath more spacious and user-friendly for the operator.
- Ventilation slots and connections are located on the front and rear, allowing several units to be placed next to each other in order to save space.
- Optimized cooling coil design saves space in the bath tank
- Powerful and infinitely adjustable pressure pump
- Flow rate: 27 L/min
- Pressure: 0.7 bar
- Easy switching between internal and external circulation
- Large color TFT display, multilingual interface
- Central rotary knob (controller) simplifies operation
- Integrated programmer
- Integrated external Pt100 connection
- USB connection
- RS232 interface or analog interfaces (optional)
- Integrated drain makes emptying liquid easy and safe.
- Bath cover included with delivery
- Removable ventilation grid
- Powerful cooling machines
- For internal and external applications
- Integrated pump connection M16×1
- For internal and external application
Spezifikation
5 bis 7,5 l | |
8 bis 27 l/min | |
-50 °C bis +200 °C | |
200/230 V 50/60 Hz |
1.24kW at 20°C | |
Tauchpumpe | |
thermostat |