Learn More
Thermo Scientific™ DyNAzyme I und II DNA-Polymerasen
Get improved thermal stability at high temperatures with these Taq-like enzymes, Thermo Scientific™ DyNAzyme™ DNA Polymerases.
Marke:  Thermo Scientific™ F503L
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10104529
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
DyNAzyme DNA Polymerases are Taq-like enzymes with improved thermal stability at high temperatures. They are ideal for all routine PCR applications, and have improved tolerance against DMSO. DyNAzyme I DNA Polymerase is a native thermostable DNA polymerase from Thermus brockianus. DyNAzyme II DNA Polymerase is an easy-to-use, recombinant thermostable DNA polymerase for standard PCR.
Thermo Scientific DyNAzyme I DNA Polymerase ist eine native thermostabile DNA-Polymerase von Thermus brockianus.
Thermo Scientific DyNAzyme II DNA Polymerase ist ein rekombinantes Enzym abstammend von Thermus brockianus. Sie hat eine höhere Thermostabilität, verbesserte DMSO-Toleranz und ist ideal für Routine-PCR-Anwendungen.
Thermo Scientific DyNAzyme EXT DNA Polymerase ist eine optimierte Mischung von DyNAzyme II DNA Polymerase und einem Proofreading-Enzym, die Templatesbis zu 40 kb in langen PCR-Reaktionen amplifizieren kann.
Hersteller: F-503L Art.-Nr.
Beschreibung: DyNAzyme II DNA Polymerase with Mg2+-free DyNAzyme Buffer and MgCl2 Solution
Menge: 1000 U (2 U/uL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DyNAzyme II DNA-Polymerase, Mg-freier DyNAzyme-Puffer, MgCl2-Lösung. Empfohlene Lagertemperatur - 20 °C. Haltbar ein Jahr ab Assay-Datum.
DyNAzyme II DNA-Polymerase mit Mg2+-freiem Puffer
1000 U (2 U/µl)
Standard-PCR
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen