Learn More
Gibco™ Dynamis™ Medium
Gibco Dynamis liquid medium is specifically designed to offer the highest batch and fed-batch culture performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined environment.
Marke: Gibco™ A2661501
Beschreibung
Die chemisch definierte, proteinfreie Formulierung ohne Bestandteile tierischen Ursprungs bietet die Möglichkeit, hohe Titer zu erreichen, die Prozessentwicklung schneller zu starten und die Übertragung in den Produktionsmaßstab zu rationalisieren oder zu vereinfachen.
Leistung zum Erreichen höherer Titer
Dynamis Medium ist angereichert, um das Wachstum von rekombinanten CHO-Zellen und die Proteinexpression in Suspensions-Batchkulturen zu maximieren, und bietet eine 170 % höhere Produktion als ausgewählte Konkurrenzmedien mit einfacher Glucose-Supplementierung bis zum 14. Tag. Die in Dynamis Medium gewachsenen Kulturen reichen bis zu noch höheren Titern, die eine gute Zellviabilität bis zum 21. Tag zeigen. Dieses Medium kann auch für ausgewählte Zelllinien und Anwendungen bei Verwendung mit EfficientFeed C+ Supplement bis zu 60 % mehr Fed-Batch-Wachstum und -Produktion als reine Glucose-Fed-Batch-Kultur liefern.
Schnellere Prozessentwicklung
Als angereichertes Medium bietet Dynamis die Möglichkeit, schneller als Konkurrenzprodukte eine hohe Zelldichte von über 10 Millionen Zellen pro ml zu erreichen und diese Zelldichte länger aufrechtzuerhalten, indem es lediglich den Glucosespiegel aufrechterhält. Das erzielte Wachstum lebensfähiger Zellen macht es zu einer guten Wahl für die Skalierung, wenn Sie mit CD FortiCHO Medium begonnen haben. In Kombination mit EfficientFeed C+ Supplement bietet es eine schnelle und effiziente Möglichkeit, einen Prozess zu entwickeln
Wann Dynamis Medium verwendet werden soll
- Die von Ihnen verwendete Zelllinie ist eine transfizierte CHO K1-, GS-CHO- oder CHO-S-Zelllinie
- Maximale Batch-Kultur-Zelldichten und Protein-Titer sind erforderlich.
- Sie haben bei Ihrer Maßnahme zur Maximierung von Titern Zeit, Zellen in ein neues Medium zu übertragen.
- Die Zellviabilität bei der Ernte ist eine Priorität für die nachgeschaltete Verarbeitung.
Spezifikation
Flüssiges Medium. Bei 2 – 8 °C im Dunkeln lagern. | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei | |
Flüssig | |
Flasche(n) | |
1.000 mL |
CHO DG44, CHO-S, cGMP Banked, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO, HEK293 | |
Säugetierzellkultur | |
AGT-Medium | |
Dynamis™ | |
Raumtemperatur |