Learn More
Abeba™ Dynamic 7313 Schuhe
Spezielle respirationssabsorbierende Auskleidung ermöglicht dem Fuß zu atmen. Mit TPU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit.
Marke:  Abeba™ 7313/36
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15602668
  • 66.70 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Glattleder, weiß/rot
  • Rutschfeste TPU-Außensohle
  • Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3574)
  • Desinfizierte,
  • Antistatisch
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Leder
Rutschfest
7313
Weiß
36
Polyurethan