Learn More
Abeba™ Dynamic 37361 Schuhe
Elektrostatisch ableitende Schuhe verfügen über ein spezielles atmungsaktives Innenfutter, das den Fuß zum Atmen unterstützt.
74.60 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Material | Mikrofaser |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Sohlenmaterial | Polyurethan |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15641018
|
Abeba™
37361/35 |
35 |
74.60 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15651018
|
Abeba™
37361/36 |
36 |
74.60 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15661018
|
Abeba™
37361/37 |
37 |
74.60 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15671018
|
Abeba™
37361/38 |
38 |
74.60 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15681018
|
Abeba™
37361/39 |
39 |
74.60 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15691018
|
Abeba™
37361/40 |
40 |
74.60 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15601028
|
Abeba™
37361/41 |
41 |
74.60 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15611028
|
Abeba™
37361/42 |
42 |
74.60 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15621028
|
Abeba™
37361/43 |
43 |
74.60 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15631028
|
Abeba™
37361/44 |
44 |
74.60 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15641028
|
Abeba™
37361/45 |
45 |
74.60 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15651028
|
Abeba™
37361/46 |
46 |
74.60 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15661028
|
Abeba™
37361/47 |
47 |
74.60 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15671028
|
Abeba™
37361/48 |
48 |
74.60 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Mikrofaser schwarz
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3574)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC | |
Mikrofaser | |
Polyurethan |
Schwarz | |
Rutschfest | |
37361 |