Learn More
Abeba™ Dynamic 37341 Schuhe
Elektrostatisch ableitende Schuhe verfügen über ein spezielles atmungsaktives Innenfutter, das den Fuß zum Atmen unterstützt.
Marke:  Abeba™ 37341/48
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15670958
  • 76.10 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Mikrofaser mit atmungsaktiven Textileinlagen
  • Schwarz/Blau
  • Rutschfeste TPU-Außensohle
  • Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3574)
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Mikrofaser
Rutschfest
37341
Schwarz, Blau
48
Polyurethan