Learn More
Cole Parmer Dynalon Dropping Pipette
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
Beschreibung
Dynalon Dropping Pipette is a one-piece, molded, low-density polyethylene dropper with bellows-action bulbs.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 5 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0,16 oz. |
Farbe | Transparent |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Infektiöse oder toxische Substanzen |
Menge | 100/Packung |
Sterilität | Unsteril |
Einwegprodukt | Ja |
Produkttyp | Dynalon Tropfpipette |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Infektiöse oder toxische Substanzen |