Learn More
DWK Life Sciences DUROPLAN™ Petrischale, Boden und Deckel außen und innen mikroskopisch plan, blasen- und schlierenfrei
Petrischalen werden für die Kultivierung von Bakterien, Hefen, Pflanzen- und Tierzellen auf festen Medien verwendet.
164.00 CHF - 278.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Borosilikatglas (3.3) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wachstum und Züchtung von Mikroorganismen; Züchtung auf Festgel-Kulturmedium; Mikroskopie von Mikroorganismen; Zellkultur |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11748001
|
DWK Life Sciences
217554607 |
100 mm | 17 mm |
166.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11740774
|
DWK Life Sciences
217554101 |
60 mm | 22 mm |
243.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 30-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11730784
|
DWK Life Sciences
217554307 |
80 mm | 22 mm |
179.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11740784
|
DWK Life Sciences
217554804 |
100 mm | 22 mm |
164.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11750784
|
DWK Life Sciences
217555106 |
120 mm | 22 mm |
232.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11760784
|
DWK Life Sciences
217555303 |
150 mm | 32 mm |
278.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Kultivierung von Mikroorganismen kann auf einem gelartigen Nährmedium stattfinden, welches in eine flache, runde, durchsichtige Schale mit Deckel (die sogenannte Petrischale) eingebracht ist. Aufgrund des festen Gel wird eine Durchmischung der Mikroorganismen verhindert und es können größere Zellkulturansammlungen (Kolonien) wachsen. DURAN™ Petrischalen werden durch ein spezielles Fertigungsverfahren aus Borosilikatglas 3.3 hergestellt. Sie ermöglichen eine gleichmäßige Nährbodenverteilung und gewährleisten eine verzerrungsfreie Durchsicht. Die Deckel der DURAN™ Petrischalen liegen direkt auf dem Unterteil auf und verhindern so eine Verwirbelung des überstehenden Luftraums. Dies eignet sich gut für Reaktionen mit langen Inkubationszeiten, bei hohen Temperaturen oder mit empfindlichen Kulturmedien.- Gleichmäßige Nähbodenverteilung und verzerrungsfreie Durchsicht durch ein spezielles Fertigungsverfahren
- Boden und Deckel sind außen und innen mikroskopisch plan
- Blasen- und schlierenfrei
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Borosilikatglas (3.3) | |
Wachstum und Züchtung von Mikroorganismen; Züchtung auf Festgel-Kulturmedium; Mikroskopie von Mikroorganismen; Zellkultur | |
10 St./Packung |