Learn More
Brady™ DuraSleeve™ Einsteckschilder für die Kabelkennzeichnung für den M6/M7
DuraSleeve™ Polypropylen-Einsteckschilder (B-390) sind bedruckbare, stabile Einsteckschilder, die nach dem Drucken mit extrudierten, transparenten PVC-Trägern an Kabeln angebracht werden.
32.40 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN VDE 0472 Teil 815, DIN VDE 0472 Teil 817, RoHS-konform
Klebstofftyp Non-adhesive
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17818194
Unterlagen ansehen
Brady™
176286
0,163 x 0,59 in.
32.40 CHF
300 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17838134
Unterlagen ansehen
Brady™
176287
0,163 x 1,18 in.
32.40 CHF
300 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • DuraSleeve™ Polypropylen-Einsteckschilder (B-390) sind bedruckbare, stabile Einsteckschilder, die nach dem Drucken mit extrudierten, transparenten PVC-Trägern an Kabeln angebracht werden.
  • Das B-390 Material erfüllt die Anforderungen an halogenfreies Material gemäß DIN VDE 0472 Teil 815
  • Anwendungstemperatur von -40°C bis 100°C (-40°F bis 212°F)
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
  • Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R6010 für den M610 Etikettendrucker/M611 Etikettendrucker bzw. M7-R6000 für den M710 Etikettendrucker. Dieses Etikett ist nicht mehr mit den Druckern der TLS Serie kompatibel.
Spezifikation
Spezifikation
DIN VDE 0472 Teil 815, DIN VDE 0472 Teil 817, RoHS-konform
Weiß
Ausgestanzt
Etiketten
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
300 Etiketten
-40 bis +212 °F
0,163 in.
Non-adhesive
Matt
Polypropylen
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Rechteck
-40 °C bis 100 °C
4.14 mm