Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Uhrglasschale, Rand verschmolzen
Die konkave Form der Uhrglasschale ermöglicht das Arbeiten in Kleinstmengen (z.B. bei Vorproben) sowie das Abdecken von Laborglasgeräten mit weiten Öffnungen.
Marke:  DWK Life Sciences 213214109
127.30 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11716602
  • 138.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitsschritten im Laborumfeld fordert eine Vielzahl von universell einsetzbaren Glasgeräten. Diese Glasgeräte besitzen meist eine recht einfache Form und zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus.Uhrgläser z.B. sind konkav gekrümmt. Die so erzeugt kleine Mulde ermöglicht das Einfüllen von Flüssigkeiten oder Feststoffen.
  • Vermindertes Verletzungsrisiko durch verschmolzenen Rand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Wiegen, umdecken, Vorbehandlungen, Trocknen von Materialien, Erhältlich aus Boro 3.3 oder Kalknatronglas
80 mm
Borosilikatglas (3.3)
10 St./Packung