Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ TILT Gewindeadapter, GL 45 / GL 56, PTFE Weiß
GL 45/GL 56 Adapter ist kompatibel mit der Filtereinheit.
Marke: DWK Life Sciences 291195601
42.66 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der wiederverwendbare Gewindeadapter (außen GL 45/innen GL 56) verbindet die DURAN™ TILT Flasche mit der Vakuum-Filtereinheit. Der Adapter wird aus inertem PTFE hergestellt und kann bei 300 °C autoklaviert sowie sterilisiert werden.- Der wiederverwendbare Gewindeadapter (außen GL 45/innen GL 56) verbindet die DURAN™ TILT Flasche mit der Vakuum-Filtereinheit
- Erlaubt die Verwendung jeder 45 mm Filtereinheit mit der DURAN™ TILT Flasche
- Aus inertem PTFE hergestellt
Spezifikation
weiß | |
PTFE | |
1/Packung | |
ja |
65 mm | |
Ermöglicht die Verwendung beliebiger 45 mm-Filtereinheiten mit DURAN™ TILT-Flasche; Vakuumfiltersterilisation | |
GL 45 / GL 56 |