Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ TILT Schraubverschluss, GL 56, PP Weiß
Der DURAN™ TILT GL 56 Schraubverschluss zeichnet sich durch einen sicheren Griff sowie schnelles Öffnen und Schließen aus.
Marke: DWK Life Sciences 292295602
25.84 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.28000kg
Beschreibung
Die große Öffnung ermöglicht sicheres sowie einfaches Pipettieren. Der optimierte ergonomische Flaschenverschluss, hergestellt aus nicht-zytotoxischen Materialien, sorgt für ein einfaches Öffnen und Schließen.- Der optimierte ergonomische Flaschenverschluss, hergestellt aus nicht-zytotoxischen Materialien, sorgt für ein einfaches Öffnen und Schließen
- Große GL 56 Öffnung für sicheres sowie einfaches Pipettieren und Vermeidung von Verunreinigungen
Spezifikation
weiß | |
Polypropylen | |
10 St./Packung | |
ja |
62 mm | |
Arbeiten mit Zellkulturmedien unter sterilen Bedingungen in mikrobiologischen Sicherheitswerkbänken und -hauben; Pipettieren von Flüssigkeiten in Sicherheitswerkbänken und -hauben | |
GL 56 |