Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ TILT Medienflasche, GL 56
Click to view available options
Weiß, 500 ml
Beschreibung
Biosicherheitsbänke und Reinlufthauben sind für das Arbeiten mit Zellkulturen unter sterilen Bedingungen unumgänglich. Diese eingeschränkte Arbeitsumgebung erschwert dem Forscher seine Arbeit mit Zellkulturmedien erheblich und gestaltet diese oftmals kompliziert und zeitraubend. Die DURAN™ TILT Flasche verändert alles – denn sie ist die einzige Zellkulturmedien-Flasche, die in zwei Positionen verwendet werden kann: Aufrecht stehend für Filter sterilisation oder Lagerung und um 45° gekippt zum einfachen Pipettieren. Entdecken Sie das neue DURAN™ TILT Flaschensystem und profitieren Sie von mehr Sicherheit – und das im Handumdrehen.
- Die einzigartige 45° TILT-Positon ermöglicht einfaches, komfortables Pipettieren ohne die Flasche in der Hand halten zu müssen
- Niedrige Flaschenhöhe für einfaches Handling in Sicherheitswerkbänken
- Große GL 56 Öffnung für sicheres sowie einfaches Pipettieren und Vermeidung von Verunreinigungen
- Die doppelte, von beiden Seiten bedruckte Volumen-Markierung ist jederzeit gut sichtbar und ermöglicht somit das komfortable Arbeiten für Links- und Rechtshänder
- Platztsparende Flaschenform für die Lagerung in Kühlschränken oder die Verwendung in Wasserbädern
- Einsatz großvolumigerer Pipetten (100 ml) problemlos möglich
- Vakuumfeste Flasche für sichere Filtersterilisation
- Borosilikatglas 3.3 für Wiederverwendbarkeit und niedrige Gesamtkosten im Produktlebenszyklus
- Der optimierte ergonomische Flaschenverschluss, hergestellt aus nicht-zytotoxischen Materialien, sorgt für ein einfaches Öffnen und Schließen
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Arbeiten mit Zellkulturmedien unter sterilen Bedingungen in Biosicherheitsschränken und Reinkapuzen; Filtersterilisation; Pipettieren |
Enthält | mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP (blau) |
Material | Borosilikatglas (3.3), Polypropylen |
Menge | 4/Packung |
Gewindegröße (metrisch) | GL 56 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Durchmesser (metrisch) | 124 mm |