Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ TILT Bottle Tag, GL 56, Silikon-Kautschuk
Einfache Farbkennzeichnung für DURAN™ TILT Flaschen.
Marke: DWK Life Sciences 292435634
35.44 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.18000kg
Beschreibung
Die Bottle Tags können entweder für die individuelle Farbkennzeichnung oder auch zum Fixieren der Lichtschutzhülle an der Flasche verwendet werden. Die GL 56 Bottle Tags sind in vier Farben erhältlich: orange, gelb, blau und violett.- Die Bottle Tags ermöglichen eine individuelle Farbkennzeichnung und das Fixieren der Lichtschutzhülle an der Flasche
- Können dank ihrer Elastizität leicht und sicher um den Hals der Flasche angebracht werden, auch wenn die Flasche bereits mit einem Schraubverschluss versehen ist
- Mit Hilfe einer Lasche sowohl ohne als auch mit Handschuhen einfach zu entfernen
- Chemisch widerstandsfähig, hitzebeständig und wiederverwendbar
Spezifikation
gelb | |
Farbkennzeichnung und Identifizierung; befestigte Lichtschutzabdeckung | |
GL 56 |
Silikon | |
20/Packung | |
ja |