Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ TILT Lichtschutzhülle, Weiß, Silikon-Kautschuk
Die DURAN™ TILT Silikonhülle bietet UV-Schutz und ermöglicht eine einfache Handhabung.
Marke: DWK Life Sciences 292435601
32.11 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die DURAN™ TILT Lichtschutzhülle besteht aus weißem Silikon und bedeckt 94 % der Flaschenoberfläche. Die Hülle hat mehrere Schutzfunktionen: Sie verhindert die Einflüsse durch ultraviolettes (UV) Licht, sie schützt die Glasoberfläche vor Beschädigungen und erhöht die Griffsicherheit. Silikon bietet besonders dann einen guten Halt, wenn die Flasche zur Flächendesinfektion mit 70 %igem Alkohol besprüht wurde.- Die weiße DURAN™ TILT Lichtschutzhülle aus Silikon bedeckt 94 % der Flaschenoberfläche und verhindert dadurch die Einflüsse durch ultaviolettes Licht
- Schützt die Glasoberfläche vor Beschädigungen
- Erhöht die Griffsicherheit
- Silikon bietet auch dann einen guten Halt, wenn die Flasche z. B. zur Flächendesinfektion mit 70 %igem Alkohol besprüht wurde
Spezifikation
weiß | |
Arbeiten mit Zellkulturmedien unter sterilen Bedingungen in mikrobiologischen Sicherheitswerkbänken und -hauben; Lagerung lichtempfindlicher Zellkulturmedien | |
ja |
Silikon | |
4/Packung |