Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Schlitzsieb-Platte
Zu verwenden mit Papier- oder Membranfiltern.
Marke:  DWK Life Sciences 213404404
380.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15251689
  • 410.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
DURAN™ Schlitzsiebplatten dienen als Auflagefläche für den eigentlichen Filter (z.B. Papier- oder Membranfilter) wie z.B. bei Büchner-Trichtern.
  • Als Auflage für Papier- oder Membranfilter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3
Geeignet für die Grobfiltration ohne zusätzliches Filtermedium; Filtration
5
5 mm