Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Silikon-Septum-Dichtung, VMQ, zum Durchstechen
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
Gehäuse GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Beschreibung
Passend für Schraubverbindungsverschluss aus PBT. Thermische Beständigkeit: 130 °C (Dampf) und 200 °C (Hitze). Das Silikon ist peroxidisch vernetzt. Beispielhafte Anwendungen: Einspritzen oder Entnehmen von Medien.
- Passend für Schraubverbindungsverschluss mit Bohrung aus PBT
- Kompatibel mit GL Flaschengewinden
- Peroxidisch vernetztes Silikon
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeitstransfer aus HPLC-Lösungsmittelflaschen, aseptische Reagenzienabgabe oder Kulturprobenahme mit einer Spritze und Nadel, Reservoir-Kappe für Laborgeräte. |
Material | Silikon |
Menge | 100/Packung |
Dicke (metrisch) | 2 mm |
Gewindegröße (metrisch) | Gehäuse GL14 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 12 mm |