Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Silikondeckel, dehnbar
Beschreibung
Das Verschließen oder Bedecken von Gefäßen ist ein alltägliches Thema im Labor. Häufig werden Glasplatten oder Aluminiumfolien verwendet. Aus der Sicht der Umweltfreundlichkeit und Haltbarkeit werden beide Varianten eher als nachteilig eingestuft. Die neu entwickelte Silikonabdeckung ist eine gute Alternative zu herkömmlichen Deckelvarianten und ist einzeln in drei Größen oder als Set erhältlich. Aufgrund seiner Elastizität kann der Deckel für eine Vielzahl von Gefäßöffnungen, quadratisch oder rund, verwendet werden. Der Silikondeckel hat eine etwas größere Lasche, die als Beschriftungsfeld verwendet werden kann. Die drei angebotenen Farben – Zyan, Rosa und Grün – ermöglichen auch eine Farbkennzeichnung.
Die dehnbaren DURAN™ Silikondeckel sind sowohl chemikalienbeständig als auch hitzebeständig. Sie werden für den Einsatz bei Temperaturen zwischen -40 und +180 °C empfohlen Die DURAN™ Deckel sind aus Silikon, einem autoklavierbaren und mikrowellensicheren Material, hergestellt. Aufgrund der Druckänderungen, die beim Autoklavieren der Deckel auftreten, können sich die Deckel jedoch lösen oder reißen und werden deshalb für diese Art von Anwendung nicht empfohlen.
- Zum Abdecken und Verschließen von Laborgefäßen
- Dehnbar und somit für eine große Anzahl von Gefäßöffnungen geeignet.
- Erhältlich in verschiedenen Farben für eine deutliche Differenzierung und Kennzeichnung
- Einfach mit Hilfe einer Lasche zu entfernen, sowohl mit als auch ohne Handschuhe
- Chemisch beständig, hitzebeständig und wiederverwendbar
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Grün |
Beschreibung | Autoklavierbar (Silikondeckel nur ohne Glaswaren) |
Außendurchmesser (metrisch) | Ca.132 bis 147 mm |
Material | Silikon |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abdeckung, Farbcodierung und Identifizierung |
Anzahl pro Packung | 1 |
Größe | Größe 2X |