Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laborflasche, mit DIN 168-1 Gewinde, graduiert
Beschreibung
DURAN™ Original GL Laborflaschen sind seit ihrer Einführung 1972 zum Goldstandard multifunktionaler Laborflaschen geworden. Die Flaschen bestehen aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I-Borosilikatglas 3.3, das für sein hervorragendes thermische Leistungsverhalten und seine hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien bekannt ist. Eine Kombination aus besonders leistungsfähigen Werkstoffen und einem robusten ISO 4796-1-Design sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Flaschen verfügen über eine gut ablesbare Volumenskala mit Graduierung und Beschriftungsfeld in permanenter weißer Emailfarbe. Permanenter Code auf jeder Flasche für die Rückverfolgbarkeit von Herstellungschargen. DURAN™ Original GL Flaschen werden komplett mit dem blauen Polypropylen-Verschluss und dem tropffreien Ausgießring für bis zu 140 °C geliefert Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar
- Standardisiertes GL-Gewinde und passendes Kappensystem für besonders dichte Abdichtung und einfaches, sauberes Ausgießen
- Code und Zertifikat für die Rückverfolgbarkeit der Herstellungscharge
- Aufgebrannter, äußerst haltbarer weißer Aufdruck
- Geeignet für die Langzeitlagerung
- Leicht ablesbare Skala mit Graduierungsmarkierungen zum Abschätzen des Inhalts
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 100 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Vorbereitung von Medien und Reagenzien; Probennahme; Kultivierungsgefäß; Lagerung von Medien und Reagenzien; Transport und Versand; Flüssigkeitsbehälter |
Enthält | mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP (blau) |
Material | Borosilikatglas (3.3), Polypropylen |
Menge | 10/Packung |
Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 56 mm |