Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Stickstoffröhrchen
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03370237
Spezifikation
100 mL | |
Stickstoffrohr | |
1/Packung |
Duran Glas | |
Konus und NS-Absperrhahn |