Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messzylinder, mit Sechskantfuß, Klasse B, weiße Skala, mit Strichteilung
DURAN™ Messzylinder dienen zur Aufnahme und gleichzeitigen Messung unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen.
Marke:  DWK Life Sciences 213964409
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12761795
  • 69.70 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
DURAN™ Messzylinder dienen zur Aufnahme und gleichzeitigen Messung unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen. Die Messylinder der Klasse B besitzen eine Strichteilung sowie eine weiße Skala. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen bei Mess- und Mischzylindern den Fehlergrenzen nach DIN und ISO.
  • Die Justierung erfolgt auf Einguss (In) bei + 20 °C Bezugstemperatur
  • Großer Sechskantfuß mit drei Noppen im Boden für Standfestigkeit und Vermeidung des Wegrollens des Zylinders
  • Durch eine einheitliche Wandstärke über den kompletten Messbereich werden Keilfehler vermieden
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±5 ml
53 mm
Messen von Flüssigkeitsmengen; Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer für Ihre volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden
Autoklavierbar
Borosilikatglas (3.3)
500 mL
2/Packung
250 °C