Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Produktions- und Lagerflaschen, Korbflasche, mit GLS 80™ Gewinde, graduiert, ohne Schraubkappe
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
20.000 mL
Beschreibung
Aufgrund der erhöhten Wandstärke haben die DURAN Produktionsflaschen bessere mechanische Eigenschaften als die DURAN Standard Glasflaschen und sind somit ideal für Rühr- und Mischprozesse mit großen, schweren Rührstäben geeignet. Natürlich bieten auch die großvolumigen Flaschen die bekannten und bewährten DURAN-Eigenschaften, wie sehr gute chemische Resistenz, ein nahezu inertes Verhalten und eine hohe Gebrauchstemperatur.
- Dickwandig und deshalb mechanisch besonders widerstandsfähig
- Keine BSE/TSE gefährdende Stoffe enthalten
- Der flache, robuste Boden ermöglicht den Einsatz von großen und schweren Rührstäben
- Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
- Fired-on, highly durable white ceramic
- Easy access to the bottle contents due to the wide diameter of the bottle neck Optimum filling and pouring and particularly easy cleaning
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 10.000 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Herstellung von Pharmazeutika; Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Zubereitung von Medien und Reagenzien |
Enthält | ohne Schraubkappe und Ausgießring |
Material | Borosilikatglas (3.3) |
Menge | Je 1 |
Gewindegröße (metrisch) | GLS 80 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 228 mm |