Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laborflasche, Weithalsflasche, braun, GLS 80™ -Gewinde, USP /EP (3.2.1) Lichtübertragung, graduiert
Weithalsige, multifunktionale Glas-Laborflaschen mit UV-Schutz.
Marke: DWK Life Sciences 1178430
Beschreibung
DURAN™ weite Öffnung GLS 80™ sind aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt, das für seine exzellenten thermischen Eigenschaften und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Angriffe bekannt ist. Eine Kombination aus besonders leistungsfähigen Werkstoffen und einem robusten ISO 4796-1-Design sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Zugabe einer verschmolzenen, externen bernsteinfarbenen Schicht sorgt dafür, dass lichtempfindliche Inhalte vor den Auswirkungen der Photodegradation geschützt sind. Der Schutz gegen UV-Licht erfüllt die internationalen USP/EP-Standards und hält die Lebensdauer der Flasche aufrecht. Die Flaschen verfügen über eine gut ablesbare Volumenskala mit Graduierung und Beschriftungsfeld aus permanenter weißer Emaille. Permanenter Code auf jeder Flasche für die Rückverfolgbarkeit von Herstellungschargen. DURAN™ weite Öffnung GLS 80™ Flaschen werden komplett mit dem blauen Polypropylen-Verschluss und dem tropffreien Ausgießring für bis zu 140 °C geliefert. Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar.
- UV-Schutz bis ca. 500 nm durch äußere Einfärbung. Da die Farbe lediglich extern aufgetragen wird, weisen die internen Oberflächen die standardmäßigen DURAN™ Glaseigenschaften auf
- Einfacher Zugang zum Flascheninhalt durch den großen Durchmesser des Flaschenhalses
- Spezielles Gewindedesign für schnelles Öffnen und Schließen in weniger als einer Umdrehung
- Optimales Befüllen und Ausgießen und besonders einfache Reinigung
- Löffel, Spatel und Pinzetten lassen sich leicht manipulieren
- Selbst großvolumige Trichter können problemlos in die Flaschen eingeführt werden
- Stabilität durch die große Grundfläche
- Leicht ablesbare Skala mit Graduierungsmarkierungen zum Abschätzen des Inhalts
- Feuergebrannte, äußerst haltbare weiße Keramik
Spezifikation
1.000 ml | |
Ohne Schraubverschluss und Ausgießring aus PP (blau) | |
10/Packung | |
Autoklavierbar | |
101 mm |
Autoklavieren von lichtempfindlichen Medien und Reagenzien; Zubereitung von lichtempfindlichen Medien und Reagenzien; Probennahme lichtempfindlicher Materialien; Kultivierungsgefäß; Aufbewahrung lichtempfindlicher Medien und Reagenzien; Transport und Versand lichtempfindlicher Medien und Reagenzien; Behälter zum Umgang mit Flüssigkeiten | |
Borosilikatglas (3.3), Polypropylen | |
GLS 80 | |
Polypropylen |