Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laborflasche, Weithalsflasche, braun, GLS 80™ -Gewinde, USP /EP (3.2.1) Lichtübertragung, graduiert
Weithalsige, multifunktionale Glas-Laborflaschen mit UV-Schutz.
Marke:  DWK Life Sciences 1178431
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10647053
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die DURAN™ GLS 80™ Weithals Laborflaschen sind aus hochreinem, klarem USP / EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt,das für sein hervorragendes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse bekannt ist. Die breitere Öffnung ermöglicht einen leichteren Flaschenzugang für größere Proben oder Materialien wie Granulate, Pulver oder viskose Flüssigkeiten. Durch den Einsatz einer verschmolzenen, externen Braunfärbung werden lichtempfindliche Materialien vor den Auswirkungen der Photodegradation geschützt. Der Schutz gegen ultraviolettes Licht entspricht den internationalen USP/EP Standards und hält über die gesamte Lebensdauer der Flasche. Die braunen Flaschen verfügen über eine leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhaft weißer Emaille. Die dauerhaft aufgedruckte Chargenkennung (Retrace Code) auf jeder Flasche garantiert die vollständige Rückverfolgbarkeit der Fertigung. Die braunen DURAN™ GLS 80™ Weithals Laborflaschen werden komplett mit oder ohne dem bekannten, blauen Polypropylenverschluss und tropffreiem Ausgießring für den Einsatz bis 140 °C geliefert. Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar.
  • Die rein äußerliche Braunfärbung gewährleistet unveränderte DURAN™ Eigenschaften im Inneren der Flasche
  • Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Komplett mit blauem Schraubverschluss (PP, integrierte Lippendichtung) und Ausgießring (PP) für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2000 mL
ohne Schraubverschluss und Ausgießring
10 St./Packung
Autoklavierbar
136 mm
Autoklavieren von lichtempfindlichen Medien und Reagenzien; Zubereitung von lichtempfindlichen Medien und Reagenzien; Probennahme lichtempfindlicher Materialien; Kultivierungsgefäß; Aufbewahrung lichtempfindlicher Medien und Reagenzien; Transport und Versand lichtempfindlicher Medien und Reagenzien; Behälter zum Umgang mit Flüssigkeiten
Borosilikatglas (3.3), Polypropylen
GLS 80
Polypropylene