Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Schraubgewinderöhrchen mit NS-Konus
Zum einfachen Herstellen sicherer, auslaufsicherer Verbindungen mit Geräten im Labor. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Schraubgewinderöhrchen mit NS-Konus bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01311414
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10088450
  • 10.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12257
  • In einer großen Auswahl an Buchsen- und Gewindegrößen erhältlich
  • Minimaler Schmierungsbedarf
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Mit konischer Verbindung, die sich durch eine hohe Konusgenauigkeit und ausgezeichnete Dichtheit auszeichnet.
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
NS 14/23
GL 14
Duran Glas