Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Dimrothkühler aus Duran™ Glas mit GL 14-Gewinde
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10762903
  • 123.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dimrothkühler nach DIN 12591. Dimroth- und Schlangenkühler mit Kern und Hülse NS 14/23 oder NS 29/32. Mit 2 Gewinden GL 14, komplett mit 2 abschraubbaren Kunststoff-Oliven, hergestellt aus DURAN™ Rohr.
Typ: Dimrothkühler
Mantellänge: 400mm
Schliff: 29/32 NS
Spezifikation
Spezifikation
DIN 12591 und zusätzlich zur DIN-Norm
Für kondensierende Dämpfe
Je 1
Duran Glas
Kühloberfläche: 740cm2
400 mm
29/32
Dimroth Kondensator