Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GL 45 Laborflaschen aus Glas ohne PP-Schraubverschluss und Ausgießring
Click to view available options
Diameter: 136mm; Height: 260mm; 2000mL;
Beschreibung
Mit Gewinde und Graduierung gemäß DIN-Norm
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 2000 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Glas |
Höhe (metrisch) | 260 mm |
Durchmesser (metrisch) | 136 mm |